Learn More
Acide 3-cyclohexénylcarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid |
| CAS | 4771-80-6 |
| Formule moléculaire | C7H10O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (±)-3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid, 1-Cyclohexene-4-carboxylic Acid, 3-Cyclohexenecarboxylic Acid, 3-Cyclohexenyl-1-formic Acid, 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, NSC 44712, NSC 44883, delta3-Cyclohexenecarboxylic Acid, delta3-Cyclohexenylcarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC=CC1 |
| Nom IUPAC | Acide cyclohex-3-ene-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.15 |
| Poids de la formule | 126.0681 |