Learn More
3-cyclohexyl-1-propyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434517 25 g 25g
11414517 1 g 1g
11424517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20505.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17715-00-3 | C9H14 | 122.211 g/mol
3-Cyclohexyl-1-propyne, is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce (5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-cyclohexane at the temperature of 40°C. It will need reagents (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O and solvent dimethylformamide with the reaction time of 3 hours. It is also used as organic synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-cyclohexyl-1-propyne, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il peut être utilisé pour produire du (5-bromo-4,4,5,5-tétrafluoro-pent-2-ényl)-cyclohexane à la température de 40°C. Il aura besoin de réactifs (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O et de diméthylformamide de solvant avec le temps de réaction de 3 heures. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17715-00-3
Formule moléculaire C9H14
Poids moléculaire (g/mol) 122.211
Numéro MDL MFCD00041562
Clé InChI UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclohexyl-1-propyne, prop-2-yn-1-ylcyclohexane, 1-prop-2-ynylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyne, 2-propynylcyclohexane, propyne, 3-cyclohexyl, cyclohexane, 2-propynyl-9ci, prop-2-ynyl-cyclohexane, cyclohexane, 2-propynyl, 3-cyclohexylprop-1-yne
CID PubChem 87265
Nom IUPAC prop-2-ynylcyclohexane
SMILES C#CCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclohexyl-1-propyne
Densité 0.845
Point d’ébullition 157°C to 158°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1849402
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.21
Pourcentage de pureté 97%