Learn More
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31424773
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31424773 100 g
31424758 1 kg
31418569 25 g
31415285 10 g
31420629 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31424773 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119879100g
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid
CAS 73463-39-5
Formule moléculaire C9H19NO4S
Numéro MDL MFCD00041778
Quantité 100 g
SMILES OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 237.32
Pourcentage de pureté 99%