Learn More
3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxybenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10769025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10769025 25 g Flacon en verre ambré 25g
10263372 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01923EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67387-76-2
Formule moléculaire C13H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.268
Clé InChI FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
CID PubChem 2735893
Nom IUPAC 3-cyclopentyloxy-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%