Learn More
Acide 3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10490554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490554 50 g Flacon en verre ambré 50g
10314442 1 g Flacon en verre ambré 1g
10069391 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10490554 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09079EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 144036-17-9
Formule moléculaire C13H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00219797
Clé InChI RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
CID PubChem 2779323
Nom IUPAC Acide3-cyclopentyloxy-4-méthoxybenzoique
SMILES COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 97%