Learn More
Acide 3-cyclopentylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581652 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581652 5 g Flacon en verre 5g
10395930 25 g Flacon en verre 25g
10437870 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111610050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-77-2
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00001392
Clé InChI ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
CID PubChem 8818
ChEBI CHEBI:50899
Nom IUPAC Acide 3-cyclopentylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopentylpropionic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9CH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4580
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide