Learn More
Acide 3-cyclopentylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11473717
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11473717 100 g 100g
11463717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11473717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18192.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-77-2
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00001392
Clé InChI ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
CID PubChem 8818
ChEBI CHEBI:50899
Nom IUPAC Acide 3-cyclopentylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1CCCC1
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopentylpropionic acid
Densité 0.996
Point d’ébullition 130°C to 133°C (12 mmHg)
Point d’éclair 47°C (117°F)
Indice de réfraction 1.457
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.