Learn More
3-chlorure de cyclopentylpropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493298 25 g 25g
11403308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17715.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.14€
    58.65€ / 25g
    Économisez 9.49€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-97-2 | C8H13ClO | 160.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-97-2
Formule moléculaire C8H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 160.64
Numéro MDL MFCD00001391
Clé InChI SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentanepropionyl chloride, 3-cyclopentyl propionyl chloride, cyclopentanepropanoyl-chloride, pubchem21363, cyclopentylpropionylchloride, cyclopentanepropanoylchloride, 3-cyclopentylpropanyl chloride, cyclopentane propionyl chloride
CID PubChem 66039
Nom IUPAC Chlorure de 3-cyclopentylpropanoyl
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopentylpropionyl chloride
Densité 1.049
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 84°C (184°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1856952
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.64
Pourcentage de pureté 98%