Learn More
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Cyclopentylpropionyl Chloride |
| CAS | 104-97-2 |
| Formule moléculaire | C8H13ClO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 3-cyclopentylpropanoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.64 |
| Poids de la formule | 160.0655 |