Learn More
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle, TRC
Code produit 30366849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98851010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopentylpropionyl Chloride
CAS 104-97-2
Formule moléculaire C8H13ClO
Quantité 10 g
Synonyme Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Nom IUPAC Chlorure de 3-cyclopentylpropanoyl
Poids moléculaire (g/mol) 160.64
Poids de la formule 160.0655