Learn More
3-cyclopropyl-1-méthyle-1H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10466272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10466272 1 g Flacon en verre ambré 1g
10553022 10 g Flacon en verre ambré 10g
10727115 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10466272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00278DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 118430-74-3
Formule moléculaire C7H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 137.19
Numéro MDL MFCD00067984
Clé InChI YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
Nom IUPAC 5-cyclopropyl-2-méthylpyrazol-3-amine
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%