Learn More
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491099 1 g 1g
15411109 250 mg 250mg
15401109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64069.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100114-57-6 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100114-57-6
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD04970938,MFCD06739298
Clé InChI TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7017816
Nom IUPAC 5-cyclopropyl-1H-pyrazole
SMILES C1CC1C1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Beilstein 1561659
Synonyme 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide