Learn More
3'-Déshydrolutéine (~90 %), TRC
Code produit 30012121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012121 2.5 mg 2.50mg
30009887 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2297552.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23984-55-6
Formule moléculaire C40H54O2
Poids moléculaire (g/mol) 566.86
Synonyme (3R,6'R)-3-Hydroxy-β,ε-caroten-3'-one, all-trans-3-Hydroxy-α-caroten-3'-one, 3'-Oxolutein, Philosamiaxanthin, all-trans-Philosamiaxanthin;
SMILES O=C1CC(C)(C)[C@@H](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(/C=C/C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Dehydrolutein
Quantité 2.5 mg
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.