Learn More
3-Chlorthalidone déshydroxylée, TRC
Code produit 30135142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135142 100 mg 100mg
30005794 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD230540100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82875-49-8
Formule moléculaire C14 H11 Cl N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 322.77
Synonyme Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-[(1RS)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl]benzenesulfonamide, 3-Dehydroxy Chlorthalidone, Chlortalidone Imp. E (EP)
Nom IUPAC 2-chloro-5-(3-oxo-1,2-dihydroisoindol-1-yl)benzènesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2NC(=O)c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dehydroxy Chlorthalidone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)
Poids de la formule 322.0179