Learn More
3’-désoxy-2’,3’-didéhydrothymidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15246058 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15246058 5 g 5g
15288155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15246058 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454940050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3056-17-5 | C10H12N2O4 | 224.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3056-17-5
Formule moléculaire C10H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 224.22
Numéro MDL MFCD00132921
Clé InChI XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
Synonyme stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
CID PubChem 18283
ChEBI CHEBI:63581
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Point de fusion 162.0°C to 169.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Merck Index 158929
Poids de la formule 224.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.