Learn More
3’-désoxyadénosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466859 100 mg 100mg
15446859 10 mg 10mg
15456859 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65366.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-03-0
Formule moléculaire C10H13N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.25
Numéro MDL MFCD00037998
Clé InChI OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Synonyme cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
CID PubChem 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Deoxyadenosine
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
Nom IUPAC (2R,3R,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxyméthyle)oxolan-3-ol
Poids de la formule 251.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre