Learn More
3-Deoxygalactosone (>90%), TRC
Code produit 30134241
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134241 50 mg 50mg
30136626 5 mg 5mg
30004156 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23710050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4134-97-8
Formule moléculaire C6 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Synonyme D-threo-Hexos-2-ulose, 3-deoxy-, D-threo-Hexosulose, 3-deoxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Deoxy-D-threo-hexos-2-ulose, 3-Deoxy-D-galactosone, 3-Deoxygalactosone, (4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-oxohexanal
Nom IUPAC (4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-oxohexanal
SMILES [C@@H](CC(C=O)=O)([C@@H](CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Deoxy-galactosone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 162.0528
Pourcentage de pureté >95%