Learn More
3-Deoxygalactosone (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Deoxy-galactosone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 162.0528 |
| Pourcentage de pureté | >95% |