Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-désoxythymidine
Code produit 15417069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417069 500 mg 500mg
15407069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417069 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65765.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3416-05-5 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3416-05-5
Formule moléculaire C10H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00010570
Clé InChI XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
Synonyme 3'-deoxythymidine, 2',3'-dideoxythymidine, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dideoxythymidine, thymidine, 3'-deoxy, desoxythymidin, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, ddt & gm-csf
CID PubChem 65119
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Deoxythymidine
Point de fusion 155°C to 156°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 mg
Beilstein 21884
Poids de la formule 226.23
Forme physique Poudre