Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-désoxyuridine
Code produit 15446959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446959 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446959 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65531.MB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un agent anticancéreux et antiviral potentiel
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Deoxyuridine
CAS 7057-27-4
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H12N2O5
Numéro MDL MFCD00079153
Quantité 25 mg
Synonyme 3'-deoxyuridine, uridine, 3'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 3-deoxyuridine, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, uridine, 3/'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol,or water; Also soluble in dichloromethane /n
Clé InChI QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
SMILES C1C(OC(C1O)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 228.204
CID PubChem 145984
Poids de la formule 228.21
Forme physique Poudre