Learn More
3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib, TRC
Code produit 30012287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012287 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD293125500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Formule moléculaire C22 H24 F2 N4 O3
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
Formule InChI InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Nom IUPAC N-(3,4-difluorophényl)-7-méthoxy-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)quinazoline-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 430.448
Poids de la formule 430.182