Learn More
3-Deschloro-4-chloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Code produit 30366218
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366218 50 mg 50mg
30359909 10 mg 10mg
30353418 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28192550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1049718-72-0
Formule moléculaire C13 H18 Cl N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Synonyme 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Poids de la formule 275.0844