Learn More
3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib, TRC
Code produit 30005836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005836 100 mg 100mg
17922535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD289540100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1603814-04-5
Formule moléculaire C22 H24 Cl F N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 446.9
Synonyme 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Nom IUPAC N-(4-chloro-3-fluorophényle)-7-méthoxy-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)quinazoline-4-amine
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Poids de la formule 446.1521
Pourcentage de pureté >95%