Learn More
3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Descyano Fludioxonil 3-Carboxaldehyde |
| CAS | 1582788-87-1 |
| Formule moléculaire | C12 H7 F2 N O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7F2NO3/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-5-15-4-7(9)6-16/h1-6,15H |
| SMILES | FC1(F)Oc2cccc(c2O1)c3c[nH]cc3C=O |
| Nom IUPAC | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carboddé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.186 |
| Poids de la formule | 251.039 |