Learn More
Mésylate de 3-désfluoro-4-fluoro-safinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S)-2-(((4-((4-Fluorophenyl)methoxy)phenyl)methyl)amino)propanamide |
| CAS | 202825-43-2 |
| Formule moléculaire | C17 H19 F N2 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Desfluoro,-4-Fluoro-Safinamide Mesylate, Propanamide, 2-[[[4-[(4-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-, (2S)- (ACI), (2S)-2-[[[4-[(4-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]propanamide (ACI), Propanamide, 2-[[[4-[(4-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-, (S)- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19FN2O2/c1-12(17(19)21)20-10-13-4-8-16(9-5-13)22-11-14-2-6-15(18)7-3-14/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)N |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[[4-[(4-fluorophényl)méthoxy]phényl]méthylamino]propanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.343 |
| Poids de la formule | 302.143 |