Learn More
3-Desmethyl Trimethoprim, TRC
Code produit 30350156
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350156 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29570510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Desmethyl Trimethoprim
CAS 27653-69-6
Formule moléculaire C13 H16 N4 O3
Quantité 10 mg
Synonyme 5-[(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)methyl]-2,3-dimethoxy-phenol, α-(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)-5,6-dimethoxy-m-cresol, 2,4-Diamino-5-(3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 3-Demethyltrimethoprim, 3'-Hydroxytrimethoprim
Formule InChI InChI=1S/C13H16N4O3/c1-19-10-5-7(4-9(18)12(10)20-2)3-8-6-11(14)17-13(15)16-8/h4-6,18H,3H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
SMILES COc1cc(Cc2cc(N)nc(N)n2)cc(O)c1OC
Nom IUPAC 5-[(2,6-diaminopyrimidin-4-yl)methyl]-2,3-dimethoxy-phenol
Poids moléculaire (g/mol) 276.29
Poids de la formule 276.1222