Learn More
BRAND™ 3 Supports de charge de l'appareil
Code produit 10098531 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
États-Unis/Japon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
10098531 États-Unis/Japon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10098531 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient 3 appareils en toute sécurité pendant la charge. À utiliser avec les instruments électroniques Transferpette™.
  • Maintient et charge en toute sécurité 3 instruments électroniques Transferpette™
  • Adaptateur secteur PR 100 à 240 V
  • Choisissez le type de prise Royaume-Uni/Irlande ou États-Unis/Japon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de charge, 3 appareils
À utiliser avec (équipement) Transferpette™ électronique
Type de bouchon États-Unis/Japon
Quantité 1 unité
Alimentation électrique 230V, 50Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz