Description
- Maintient et charge en toute sécurité 3 instruments électroniques Transferpette™
- Adaptateur secteur PR 100 à 240 V
- Choisissez le type de prise Royaume-Uni/Irlande ou États-Unis/Japon
Spécification
Spécification
| Type | Support de charge, 3 appareils |
| À utiliser avec (équipement) | Transferpette™ électronique |
| Type de bouchon | États-Unis/Japon |
| Quantité | 1 unité |
| Alimentation électrique | 230V, 50Hz |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |