Learn More
3-(Di-n-butylamino)--propyne,1-propyne, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11373026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373026 5 g 5g
11363026 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10844.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6336-58-9
Formule moléculaire C11H21N
Poids moléculaire (g/mol) 167.296
Numéro MDL MFCD00041673
Clé InChI XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
CID PubChem 138732
Nom IUPAC N-butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Point d’ébullition 87°C to 89°C (19 mmHg)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Beilstein 1752173
Poids de la formule 167.3
Pourcentage de pureté 98%