Learn More
3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11475840
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11475840 5 g 5g
11485840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11475840 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26481.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165534-43-0
Formule moléculaire C11H14N3O5P
Poids moléculaire (g/mol) 299.223
Numéro MDL MFCD01236967
Clé InChI AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
CID PubChem 4293995
Nom IUPAC Phosphate de diéthyle (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)
SMILES CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Point de fusion 71°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 299.22
Pourcentage de pureté 98%