Learn More
3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one |
| Point de fusion | 71°C to 76°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 299.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |