Learn More
3-diéthylaminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10031540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10031540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10031540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146631000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-68-9 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Diethylaminophenol
Note relative au nom 99%
CAS 91-68-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 73°C
Couleur Marron-gris ou rouge
Point d’ébullition 170°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H15NO
Formule linéaire (C2H5)2NC6H4OH
Numéro MDL MFCD00002265
Quantité 100 g
Beilstein 13, 408
Synonyme 3-diethylamino phenol, phenol, 3-diethylamino, n,n-diethyl-m-aminophenol, n,n-diethyl-3-aminophenol, m-diethylamino phenol, 3-hydroxy-n,n-diethylaniline, phenol, m-diethylamino, n,n-diethyl-3-hydroxyaniline, unii-bqy98q7yu5, ccris 4615
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,carbon disulfide,caustic soda,alkalis and,aromatic hydrocarbons,insoluble in ligroin
Clé InChI WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
Nom IUPAC 3-(diethylamino)phenol
Poids moléculaire (g/mol) 165.24
CID PubChem 7062
Poids de la formule 165.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Diethylaminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.