Learn More
3-Diéthylaminophénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Diethylaminophenol |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 165.1154 |