Learn More
3-(diéthylboryl)pyridine, TRC
Code produit 30370651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370651 1 g 1g
30386113 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30370651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4420401G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Formule moléculaire C9 H14 B N
Quantité 1 g
Synonyme 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane
Formule InChI InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
Nom IUPAC diéthyl(pyridin-3-yl)borane
Poids moléculaire (g/mol) 147.0252
Poids de la formule 147.1219