Learn More
3-(diéthylboryl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl(3-pyridinyl)borane |
| CAS | 89878-14-8 |
| Formule moléculaire | C9 H14 B N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCB(CC)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | diéthyl(pyridin-3-yl)borane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.0252 |
| Poids de la formule | 147.1219 |