Learn More
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416040 5 g 5g
11406040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26580.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85684-61-3 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85684-61-3
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00236222
Clé InChI HFIUSWPRDIPIPN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736985
Nom IUPAC 3-(difluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-difluoromethoxy benzaldehyde, 3-difluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-difluoromethoxy, pubchem2907, akos bb61, asischem d51297, benzaldehyde,3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-formylbenzene
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%