Learn More
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15483507
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483507 250 mg 250mg
11372529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26639.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4837-19-8
Formule moléculaire C8H6F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.13
Numéro MDL MFCD00236224
Clé InChI OKKDGIXOKWOMRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-difluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-difluoromethoxy, 3-difluoromethoxy-benzoic acid, acmc-20anix, 3-difluoromethoxy benzoicacid, 3-carboxy-alpha,alpha-difluoroanisole
CID PubChem 842614
Nom IUPAC Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Point de fusion 105°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.13
Pourcentage de pureté 97%