Learn More
Alcool 3-(difluorométhoxy)benzylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429530 5 g 5g
11419530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50345.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 125903-81-3 | C8H8F2O2 | 174.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125903-81-3
Formule moléculaire C8H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00236227
Clé InChI BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-difluoromethoxy benzyl alcohol, 3-difluoromethoxy phenyl methanol, 3-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, acmc-1c79n, benzenemethanol, 3-difluoromethoxy, alpha,alpha-difluoro-3-hydroxymethyl anisole, 3-difluoromethoxy phenyl methanol
CID PubChem 2736994
Nom IUPAC [3-(difluorométhoxy)phényl]méthanol
SMILES OCC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.15