Learn More
3-(difluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487117 250 mg 250mg
15477117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34188.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-99-0
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD18384830
Clé InChI IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
CID PubChem 23445119
Nom IUPAC 3-(difluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Difluoromethyl)aniline
Point d’ébullition 82°C (4 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 97%