Learn More
3-(difluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Difluoromethyl)pyridine |
| Point d’ébullition | 42°C (6 mmHg) |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 129.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |