Learn More
Tartrate de dibenzoyle de 3-(diméthylamino)-1-(3-benzyloxyphényl)-2S-méthyl-1-propanone, TRC
Code produit 30380150
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30380150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460970250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
CAS 1004315-81-4
Formule moléculaire C37H37NO10
Quantité 250 mg
Synonyme 3-(Dimethylamino)-2S-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO2.C18H14O8/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16;19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3;1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t15-;13-,14-/m01/s1
SMILES C[C@@H](CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1.OC(=O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C(=O)O
Nom IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; (2S)-3-(dimetilamino)-2-metil-1-(3-fenilmetoxifenil)propan-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 655.69
Poids de la formule 655.2417