Learn More
3-diméthylamino-1-(3-méthoxyphényl)-2-propen-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15478645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478645 5 g 5g
15488645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33797.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62041-46-7
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Numéro MDL MFCD11501639
Clé InChI QBMMITATXZJWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl-prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-3'-methoxyacrylophenone
CID PubChem 42573796
Nom IUPAC 3-(diméthylamino)-1-(3-méthoxyphényl)prop-2-en-1-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Point de fusion 46°C to 48°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 95%