Learn More
3-diméthylamino-1-(3-méthoxyphényl)-2-propen-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15488645
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15488645 25 g 25g
15478645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15488645 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H33797.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62041-46-7
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Numéro MDL MFCD11501639
Clé InChI QBMMITATXZJWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl-prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-3'-methoxyacrylophenone
CID PubChem 42573796
Nom IUPAC 3-(diméthylamino)-1-(3-méthoxyphényl)prop-2-en-1-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Point de fusion 46°C to 48°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 95%