Learn More
3-Diméthylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15460538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460538 5 g 5g
15430876 250 mg 250mg
15450538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54187.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-diméthylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique d’ADS, intermédiaire d’imatinib.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55314-16-4
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.219
Numéro MDL MFCD00115180
Clé InChI MZLRFUCMBQWLNV-FNORWQNLSA-N
Synonyme 1-3-pyridyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-yl-propenone, dimethylaminopyridinylpropenone, 3-dimethylamino-1-3-pyridyl-2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-pyridinyl-2-propene-1-one, 3-3-dimethylamino acryloyl pyridine, e-3-dimethylamino-1-pyridin-3-ylprop-2-en-1-one
CID PubChem 5369165
Nom IUPAC (E)-3-(diméthylamino)-1-pyridine-3-ylprop-2-en-1-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and dichloromethane.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%