Learn More
3-Diméthylamino-1-(3-pyridyl)-2-propén-1-one, TRC
Code produit 30384118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384118 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4621451G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Formule moléculaire C10H12N2O
Quantité 1 g
Synonyme Imatinib Dimethylamino Impurity
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Poids moléculaire (g/mol) 176.22