Learn More
3-Diméthylamino-1-(4-fluorophényl)-2-propen-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458745 5 g 5g
15468745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34021.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75175-77-8
Formule moléculaire C11H12FNO
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD00111509
Clé InChI GTJNUCRUOWBWEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluoro-phenyl-propenone, 4-fluorophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-4'-fluoro-beta-dimethylamino acrylophenone, propenone, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2-propen-1-one, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one #
CID PubChem 5374477
Nom IUPAC (E)-3-(diméthylamino)-1-(4-fluorophényl)prop-2-en-1-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.22
Pourcentage de pureté 97%