Learn More
3-diméthylamino-1-(4-méthoxyphényl)-2-propen-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498285 25 g 25g
15488285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33051.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18096-70-3
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.26
Numéro MDL MFCD00097914,MFCD00097914
Clé InChI FXNAUCNJLHEGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2z-3-dimethylamino-1-4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-methoxy-phenyl-propenone
CID PubChem 17024616
Nom IUPAC 3-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Point de fusion 92°C to 95°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 95%