Learn More
3-(diméthylamino)-2-méthyl-2-propénal, 99 %, ACROS Organics™
Code produit. 11915331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11915331
Marque: Thermo Scientific Acros 440370050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
CAS 19125-76-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 38°C
Couleur Jaune
Densité 0.9710g/mL
Point d’ébullition 72°C to 74°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule moléculaire C6H11NO
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.971
Synonyme z-3-dimethylamino-2-methylacrylaldehyde, 2z-3-dimethylamino-2-methylacrylaldehyde, 2z-3-dimethylamino-2-methylprop-2-enal, z-3-dimethylamino-2-methylprop-2-enal, 2-propenal, 3-dimethylamino-2-methyl-, z, 2-propenal, 3-dimethylamino-2-methyl-, 2z
Clé InChI JGAMOQYFDMQPRJ-XQRVVYSFSA-N
SMILES CC(=CN(C)C)C=O
Nom IUPAC (Z)-3-(diméthylamino)-2-méthylprop-2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
CID PubChem 5919306
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Huile ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.