Learn More
Chlorhydrate de 3-diméthylamino-2-méthylpropyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11342366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342366 25 g 25g
11352366 100 g 100g
11362366 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06091.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4261-67-0
Formule moléculaire C6H15Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.093
Numéro MDL MFCD00012514
Clé InChI SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
CID PubChem 3083841
Nom IUPAC 3-chloro-N,N,2-triméthylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Point de fusion 167°C to 170°C
Quantité 25 g
Beilstein 4444785
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 172.1
Pourcentage de pureté 98%