Learn More
Chlorhydrate de 3-diméthylamino-2-méthylpropyl chlorure, TRC
Code produit 30381966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30381966 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47079550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-2-methylpropyl Chloride Hydrochloride
CAS 4261-67-0
Formule moléculaire C6H15Cl2N
Quantité 50 mg
Synonyme 3-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 1-Chloro-2-methyl-3-(dimethylamino)propane Hydrochloride, 1-Chloro-3-(N,N-dimethylamino)-2-methylpropane Hydrochloride, 2,N,N-Trimethylaminopropyl Chloride Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-7)5-8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CCl)CN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 172.1
Poids de la formule 171.0582